2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-1-methylpyrrole
OR7070-100G OR7070-25G
APOSOR7070-100GEA 665 DKK
APOSOR7070-100G APOSOR7070-25G
2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrol
2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrol
Formel: C₇H₉NO
Molekylvægt: 123.15 g/mol
Kogepunkt: 200…202 °C
Massefylde: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003089
CAS-nummer: 932-16-1