3,5-Diamino-1,2,4-triazol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7056-100G OR7056-25G OR7056-10G
APOSOR7056-100GEA 458 DKK
APOSOR7056-100G APOSOR7056-25G APOSOR7056-10G
3,5-Diamino-1,2,4-triazol
3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazole
Formel: C₂H₅N₅
Smeltepunkt: 202…205 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005233
CAS-nummer: 1455-77-2
EINECS: 215-937-2