1-Cyclopropylethylamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Cyclopropylethanamine hydrochloride
OR7051-10G OR7051-1G OR7051-5G
APOSOR7051-10GEA 4320 DKK
APOSOR7051-10G APOSOR7051-1G APOSOR7051-5G
1-Cyclopropylethylamine hydrochloride
1-Cyclopropylethylamine hydrochloride
Formel: C₅H₁₂ClN
Molekylvægt: 121.61 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06685893
CAS-nummer: 42390-64-7