4-Bromo-5-methylisatin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-5-methylindoline-2,3-dione
OR7044-1G OR7044-5G OR7044-25G
APOSOR7044-1GEA 164 DKK
APOSOR7044-1G APOSOR7044-5G APOSOR7044-25G
4-Bromo-5-methylisatin
4-Bromo-5-methylisatin
Formel: C₉H₆BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00560709
CAS-nummer: 147149-84-6