Bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7041-1G OR7041-250MG
APOSOR7041-1GEA 2170 DKK
APOSOR7041-1G APOSOR7041-250MG
Bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid
Bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid
Formel: C₈H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00095180
CAS-nummer: 41894-76-2