2-Amino-3-iodpyridin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR7027-25G OR7027-5G OR7027-100G
APOSOR7027-25GEA 731 DKK
APOSOR7027-25G APOSOR7027-5G APOSOR7027-100G
2-Amino-3-iodpyridin 99%
2-Amino-3-iodopyridine
Formel: C₅H₅IN₂
Smeltepunkt: 87…91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01651885
CAS-nummer: 104830-06-0