2-Bromo-3-iodotoluene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70218-1G OR70218-250MG OR70218-5G
APOSOR70218-1GEA 226 DKK
APOSOR70218-1G APOSOR70218-250MG APOSOR70218-5G
2-Bromo-3-iodotoluene 95%
2-Bromo-3-iodotoluene
Formel: C₇H₆BrI
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11977389
CAS-nummer: 888214-21-9