2-Amino-5-chloro-3-iodobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR70215-1G OR70215-5G
APOSOR70215-1GEA 959 DKK
APOSOR70215-1G APOSOR70215-5G
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzonitrile
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₄ClIN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800802
CAS-nummer: 1000577-48-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III