2-Bromo-4-chloro-6-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7021-5G OR7021-100G OR7021-25G
APOSOR7021-5GEA 164 DKK
APOSOR7021-5G APOSOR7021-100G APOSOR7021-25G
2-Bromo-4-chloro-6-nitroaniline
2-Bromo-4-chloro-6-nitroaniline
Formel: C₆H₄BrClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08275709
CAS-nummer: 827-25-8