5-Phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Phenylisoxazole-3-carboxylic acid
OR70203-1G OR70203-10G OR70203-25G
APOSOR70203-1GEA 545 DKK
APOSOR70203-1G APOSOR70203-10G APOSOR70203-25G
5-Phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid
5-Phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₃
Smeltepunkt: 160…164 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00464221
CAS-nummer: 14441-90-8