3-Methylbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70175-500G OR70175-100G
APOSOR70175-500GEA 186 DKK
APOSOR70175-500G APOSOR70175-100G
3-Methylbenzoesyre
3-Methylbenzoesyre
Formel: C₈H₈O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002523
CAS-nummer: 99-04-7