2-Hydroxy-2-methylpropiophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Benzoyl-2-propanol, 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-one
OR70171-100G OR70171-25G
APOSOR70171-100GEA 164 DKK
APOSOR70171-100G APOSOR70171-25G
2-Hydroxy-2-methylpropiophenone 98%
2-Hydroxy-2-methylpropiophenone
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molekylvægt: 164.2000 g/mol
Kogepunkt: 102…103 °C/3.75mmHg
Massefylde: 1.077 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040710
CAS-nummer: 7473-98-5