1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR70169-100G OR70169-25G
APOSOR70169-100GEA 1410 DKK
APOSOR70169-100G APOSOR70169-25G
1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride
1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride
Formel: C₂₇H₂₆Cl₂NiP₂
Smeltepunkt: 213 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015318
CAS-nummer: 15629-92-2