2,5-Dibrombenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR70160-1G OR70160-5G OR70160-10G
APOSOR70160-1GEA 164 DKK
APOSOR70160-1G APOSOR70160-5G APOSOR70160-10G
2,5-Dibrombenzaldehyd
2,5-Dibromobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Br₂O
Smeltepunkt: 88…92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00462864
CAS-nummer: 74553-29-0
UN nummer: 2923
ADR: 8+6.1,II