5-Amino-2-methoxybenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70155-1G OR70155-5G
APOSOR70155-1GEA 0 DKK
APOSOR70155-1G APOSOR70155-5G
5-Amino-2-methoxybenzoic acid
5-Amino-2-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₉NO₃
Smeltepunkt: 161…166 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09260887
CAS-nummer: 3403-47-2