Tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70150-1G OR70150-5G OR70150-10G
APOSOR70150-1GEA 218 DKK
APOSOR70150-1G APOSOR70150-5G APOSOR70150-10G
Tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylic acid
Tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₁₀O₃
Kogepunkt: 257…258 °C/750mmHg
Massefylde: 1,685 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04114349
CAS-nummer: 873397-34-3