1-Methyl-5-nitro-1H-indole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70135-1G OR70135-5G
APOSOR70135-1GEA 164 DKK
APOSOR70135-1G APOSOR70135-5G
1-Methyl-5-nitro-1H-indole
1-Methyl-5-nitro-1H-indole
Formel: C₉H₈N₂O₂
Molekylvægt: 176.1700 g/mol
Smeltepunkt: 162…165 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07772841
CAS-nummer: 29906-67-0