4-Aminobutyraldehyd diethyl acetal
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR70118-100G OR70118-25G OR70118-5G
APOSOR70118-100GEA 1780 DKK
APOSOR70118-100G APOSOR70118-25G APOSOR70118-5G
4-Aminobutyraldehyd diethyl acetal
4-Aminobutyraldehyd diethyl acetal
Formel: C₈H₁₉NO₂
Kogepunkt: 196 °C
Massefylde: 0,933 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008227
CAS-nummer: 6346-09-4
UN nummer: 2735
ADR: 8,III