1,3-Propandithiol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR70117-100G OR70117-25G
APOSOR70117-100GEA 581 DKK
APOSOR70117-100G APOSOR70117-25G
1,3-Propandithiol 97%
1,3-Propandithiol
Formel: C₃H₈S₂
Kogepunkt: 168…170 °C
Smeltepunkt: –79 °C
Massefylde: 1,077 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 63 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004904
CAS-nummer: 109-80-8
UN nummer: 3334
ADR: 9,III