(R)-2-Methylmorpholine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70093-1G OR70093-250MG
APOSOR70093-1GEA 280 DKK
APOSOR70093-1G APOSOR70093-250MG
(R)-2-Methylmorpholine hydrochloride
(R)-2-Methylmorpholine hydrochloride
Formel: C₅H₁₂ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11506702
CAS-nummer: 168038-14-0