Tris(4-bromophenyl)amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70090-100G OR70090-25G OR70090-5G
APOSOR70090-100GEA 818 DKK
APOSOR70090-100G APOSOR70090-25G APOSOR70090-5G
Tris(4-bromophenyl)amine 98%
Tris(4-bromophenyl)amine
Formel: C₁₈H₁₂Br₃N
Smeltepunkt: 141…143 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009665
CAS-nummer: 4316-58-9