Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70089-1G OR70089-250MG OR70089-100MG
APOSOR70089-1GEA 4370 DKK
APOSOR70089-1G APOSOR70089-250MG APOSOR70089-100MG
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer 98%
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Formel: C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂
Smeltepunkt: 243 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012415
CAS-nummer: 12092-47-6
EINECS: 235-157-6