Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
(1,5-Cyclooctadiene)rhodium chloride dimer
OR70089-1G
OR70089-250MG
OR70089-100MG
APOSOR70089-1GEA
4370
DKK
APOSOR70089-1G
APOSOR70089-250MG
APOSOR70089-100MG
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer 98%
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Formel:
C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂ Molekylvægt: 493.08 g/mol Smeltepunkt: 243 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012415 CAS-nummer: 12092-47-6 EINECS: 235-157-6 |