2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Di-tert-Butylphosphino)biphenyl, JohnPhos, 2-(Di-t-butylphosphino))-1,1'-biphenyl
OR70086-5G OR70086-25G OR70086-100G
APOSOR70086-5GEA 535 DKK
APOSOR70086-5G APOSOR70086-25G APOSOR70086-100G
2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl 97%
2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl
Formel: C₂₀H₂₇P
Smeltepunkt: 84…88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862440
CAS-nummer: 224311-51-7