1-Naphtholbenzeine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: alpha-Naphtholbenzein, p-Naphtholbenzein, α-Naphtholbenzein, p-Naphtholbenzeine, 4-(α-(4-Hydroxy-1-naphthyl)benzylidene)naphthalen-1(4H)-one, 1-Naphtholbenzein, Bis(4-hydroxy-1-naphthyl)phenylmethanol, 4-Hydroxy-α-(4-hydroxynaphthyl)-α-phenylnaphthalene-1-methanol, α-Naphtholbenzeine
OR70081-25G OR70081-100G
APOSOR70081-25GEA 1160 DKK
APOSOR70081-25G APOSOR70081-100G
1-Naphtholbenzeine
1-Naphtholbenzeine
Formel: C₂₇H₁₈O₂
Smeltepunkt: ca 225 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00078492
CAS-nummer: 145-50-6
EINECS: 205-656-3