5-Chlor-m-anisaldehyd 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70077-10G OR70077-1G OR70077-5G OR70077-25G
APOSOR70077-10GEA 1860 DKK
APOSOR70077-10G APOSOR70077-1G APOSOR70077-5G APOSOR70077-25G
5-Chlor-m-anisaldehyd 95+%
5-Chlor-m-anisaldehyd
Formel: C₈H₇ClO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08234653
CAS-nummer: 164650-68-4