2,5-Dibrom-p-xylen 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,5-Dibromo-1,4-dimethylbenzene, 1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
OR70071-500G OR70071-100G OR70071-25G
APOSOR70071-500GEA 1610 DKK
APOSOR70071-500G APOSOR70071-100G APOSOR70071-25G
2,5-Dibrom-p-xylen 95%
2,5-Dibrom-p-xylen
Formel: C₈H₈Br₂
Molekylvægt: 263.96 g/mol
Kogepunkt: 261 °C
Smeltepunkt: 72…77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000091
CAS-nummer: 1074-24-4
EINECS: 214-038-2
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS III