2-Pentynoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Pent-2-ynoic acid
OR70066-1G OR70066-25G OR70066-5G
APOSOR70066-1GEA 600 DKK
APOSOR70066-1G APOSOR70066-25G APOSOR70066-5G
2-Pentynoic acid 97%
2-Pentynoic acid
Formel: C₅H₆O₂
Smeltepunkt: 47…53 °C
Flammepunkt: 96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014370
CAS-nummer: 5963-77-9