5-Brom-2-methoxykanelsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7006-5G OR7006-1G OR7006-10G
APOSOR7006-5GEA 327 DKK
APOSOR7006-5G APOSOR7006-1G APOSOR7006-10G
5-Brom-2-methoxykanelsyre 97%
5-Brom-2-methoxykanelsyre
Formel: C₁₀H₉BrO₃
Smeltepunkt: 224…227 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017596
CAS-nummer: 40803-53-0