4-Brombenzaldehyde dimethyl acetal
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-4-(dimethoxymethyl)benzene, 4-Bromo-α,α-dimethoxytoluene
OR70059-100G OR70059-25G
APOSOR70059-100GEA 950 DKK
APOSOR70059-100G APOSOR70059-25G
4-Brombenzaldehyde dimethyl acetal
4-Brombenzaldehyde dimethyl acetal
Formel: C₉H₁₁BrO₂
Kogepunkt: 254 °C
Massefylde: 1,383 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01320499
CAS-nummer: 24856-58-4