2-iodbiphenyl 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70057-100G OR70057-25G OR70057-5G
APOSOR70057-100GEA 2750 DKK
APOSOR70057-100G APOSOR70057-25G APOSOR70057-5G
2-iodbiphenyl 95%
2-iodbiphenyl
Formel: C₁₂H₉I
Kogepunkt: 300 °C
Massefylde: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039396
CAS-nummer: 2113-51-1
EINECS: 218-303-3