2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N-(2-Hydroxyethyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, 2-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, 2-Boc-ethanolamine, tert-Butyl N-(2-Hydroxyethyl)carbamate, 2-(Boc-amino)-1-ethanol, Boc-Glycinol
OR70054-100G OR70054-25G OR70054-500G
APOSOR70054-100GEA 327 DKK
APOSOR70054-100G APOSOR70054-25G APOSOR70054-500G
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
Formel: C₇H₁₅NO₃
Kogepunkt: 92 °C/0,22mmHg
Massefylde: 1,042 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 109 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00056657
CAS-nummer: 26690-80-2
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III