2-Bromo-3-nitrophenol 97+%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

OR70053-1G OR70053-25G OR70053-5G
APOSOR70053-1GEA 339 DKK
APOSOR70053-1G APOSOR70053-25G APOSOR70053-5G
2-Bromo-3-nitrophenol 97+%
2-Bromo-3-nitrophenol
Formel: C₆H₄BrNO₃
Molekylvægt: 218.0100 g/mol
Smeltepunkt: 114…116 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08704555
CAS-nummer: 101935-40-4

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR