4-Bromo-4'-methylbiphenyl
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-4'-methyl-1,1'-biphenyl
OR70052-1G OR70052-250MG OR70052-5G
APOSOR70052-1GEA 218 DKK
APOSOR70052-1G APOSOR70052-250MG APOSOR70052-5G
4-Bromo-4'-methylbiphenyl
4-Bromo-4'-methylbiphenyl
Formel: C₁₃H₁₁Br
Smeltepunkt: 136 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00466236
CAS-nummer: 50670-49-0