1-(4-Bromophenyl)naphthalene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70051-1G OR70051-5G
APOSOR70051-1GEA 164 DKK
APOSOR70051-1G APOSOR70051-5G
1-(4-Bromophenyl)naphthalene
1-(4-Bromophenyl)naphthalene
Formel: C₁₆H₁₁Br
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07369916
CAS-nummer: 204530-94-9