4-(2-Phenylethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7005-1G OR7005-5G
APOSOR7005-1GEA 549 DKK
APOSOR7005-1G APOSOR7005-5G
4-(2-Phenylethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(2-Phenylethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₅H₁₆BNO₃
Smeltepunkt: 195…198 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09027209
CAS-nummer: 330793-46-9