Tetrahydropyran-3-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR70049-1G OR70049-2.5G OR70049-250MG
APOSOR70049-1GEA 752 DKK
APOSOR70049-1G APOSOR70049-2.5G APOSOR70049-250MG
Tetrahydropyran-3-carbaldehyde
Tetrahydropyran-3-carbaldehyde
Formel: C₆H₁₀O₂
Kogepunkt: 54…55 °C/7mmHg
Massefylde: 1,0609 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03789633
CAS-nummer: 77342-93-9