3-(Bromomethyl)tetrahydro-2H-pyran
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR70048-1G OR70048-5G
APOSOR70048-1GEA 1970 DKK
APOSOR70048-1G APOSOR70048-5G
3-(Bromomethyl)tetrahydro-2H-pyran
3-(Bromomethyl)tetrahydro-2H-pyran
Formel: C₆H₁₁BrO
Kogepunkt: 63…65 °C/5mmHg
Massefylde: 1,432 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08235012
CAS-nummer: 116131-44-3
UN nummer: 3265
ADR: 8,III