3-Bromo-5-methoxybenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Bromo-5-methoxyphenyl)methanol
OR70038-1G OR70038-250MG OR70038-5G
APOSOR70038-1GEA 774 DKK
APOSOR70038-1G APOSOR70038-250MG APOSOR70038-5G
3-Bromo-5-methoxybenzyl alcohol
3-Bromo-5-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₉BrO₂
Smeltepunkt: 45…46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00229988
CAS-nummer: 262450-64-6