3-Bromo-4-methoxybiphenyl
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70036-1G OR70036-250MG
APOSOR70036-1GEA 1920 DKK
APOSOR70036-1G APOSOR70036-250MG
3-Bromo-4-methoxybiphenyl
3-Bromo-4-methoxybiphenyl
Formel: C₁₃H₁₁BrO
Smeltepunkt: 73…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00079720
CAS-nummer: 74447-73-7