2-Methyl-2-propanol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: tert-Butylalkohol
OR70032-1L OR70032-2.5L
APOSOR70032-1LEA 757 DKK
APOSOR70032-1L APOSOR70032-2.5L
2-Methyl-2-propanol 99%
tert-Butanol
Formel: (CH₃)₃COH
Molekylvægt: 74.12 g/mol
Kogepunkt: 83 °C
Smeltepunkt: 23…26 °C
Massefylde: 0.78 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 11 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004464
CAS-nummer: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN nummer: 1120
ADR: 3 II
Merck Index: 12,01577