1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7003-100G OR7003-25G OR7003-5G
APOSOR7003-100GEA 360 DKK
APOSOR7003-100G APOSOR7003-25G APOSOR7003-5G
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Formel: C₁₁H₂₁NO₃
Smeltepunkt: 78…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02094488
CAS-nummer: 123855-51-6