5-Bromo-2-pyridineacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR70028-1G OR70028-5G
APOSOR70028-1GEA 1320 DKK
APOSOR70028-1G APOSOR70028-5G
5-Bromo-2-pyridineacetic acid
5-Bromo-2-pyridineacetic acid
Formel: C₇H₆BrNO₂
Smeltepunkt: 125…130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09999983
CAS-nummer: 192642-85-6