tert-Butyl-N-(Benzyloxy)carbamate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70016-25G OR70016-5G OR70016-100G
APOSOR70016-25GEA 447 DKK
APOSOR70016-25G APOSOR70016-5G APOSOR70016-100G
tert-Butyl-N-(Benzyloxy)carbamate 98%
tert-Butyl-N-(Benzyloxy)carbamate
Formel: C₁₂H₁₇NO₃
Smeltepunkt: 45…47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191873
CAS-nummer: 79722-21-7