4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70014-1G OR70014-5G
APOSOR70014-1GEA 164 DKK
APOSOR70014-1G APOSOR70014-5G
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine 98%
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine
Formel: C₁₈H₂₄N₂
Smeltepunkt: 159…161 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01863731
CAS-nummer: 72914-19-3