Methyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70004-10G OR70004-1G OR70004-5G
APOSOR70004-10GEA 569 DKK
APOSOR70004-10G APOSOR70004-1G APOSOR70004-5G
Methyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Methyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Smeltepunkt: 76…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08690330
CAS-nummer: 287714-35-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III