Thymoquinone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70000-5G OR70000-1G
APOSOR70000-5GEA 0 DKK
APOSOR70000-5G APOSOR70000-1G
Thymoquinone
Thymoquinone
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Kogepunkt: 230…232 °C
Smeltepunkt: 45…47 °C
Flammepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001602
CAS-nummer: 490-91-5
EINECS: 207-721-1