2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7000-100G OR7000-25G
APOSOR7000-100GEA 2460 DKK
APOSOR7000-100G APOSOR7000-25G
2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one 98%
2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one
Formel: C₈H₇NOS
Smeltepunkt: 176…178 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006698
CAS-nummer: 5325-20-2
EINECS: 226-197-5