4-(4-Chlorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6996-1G OR6996-5G OR6996-10G
APOSOR6996-1GEA 1720 DKK
APOSOR6996-1G APOSOR6996-5G APOSOR6996-10G
4-(4-Chlorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
4-(4-Chlorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₇ClO₂S
Smeltepunkt: 232…235 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01319431
CAS-nummer: 386715-46-4