5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6988-1G OR6988-25G
APOSOR6988-1GEA 164 DKK
APOSOR6988-1G APOSOR6988-25G
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid 95%
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
Formel: C₆H₅BrN₂O₂S
Molekylvægt: 249.0851 g/mol
Smeltepunkt: 158…162 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00238866
CAS-nummer: 50593-92-5